Merck
377899
Sigma-Aldrich
N2,9-Diacetylguanine
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H9N5O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
285 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)NC1=Nc2c(ncn2C(C)=O)C(=O)N1
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tomoko Fujino et al.
Chemistry, an Asian journal, 10(12), 2683-2688 (2015-08-08)
Chimeric RNA oligonucleotides with an artificial triazole linker were synthesized using solution-phase click chemistry and solid-phase automated synthesis. Scalable synthesis methods for jointing units for the chimeric structure have been developed, and after click-coupling of the jointing units with triazole