Merck
377864
Sigma-Aldrich
4-Benzyloxy-3-pyrrolin-2-one
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H11NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
99%
mp
151-154 °C
ciąg SMILES
O=C1NCC(OCc2ccccc2)=C1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)