Kluczowe dokumenty
377856
1-Triethylsiloxy-1,3-butadiene (cis+trans)
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH2=CHCH=CHOSi(CH2CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.35
Beilstein:
4367953
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.465 (lit.)
bp
120-125 °C (lit.)
gęstość
0.853 g/mL at 25 °C (lit.)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)