Merck
377252
Sigma-Aldrich
1-(4-trans-Hexylcyclohexyl)-4-[2-(4-isothiocyanatophenyl)ethyl]benzene
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5C6H10C6H4CH2CH2C6H4NCS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
405.64
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
ciąg SMILES
CCCCCC[C@H]1CC[C@@H](CC1)c2ccc(CCc3ccc(cc3)N=C=S)cc2
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)