Merck
377082
Sigma-Aldrich
p-Xylylenebis(tetrahydrothiophenium chloride)
technical grade, 90%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H24Cl2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
351.40
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
klasa czystości
technical grade
Próba
90%
mp
157-161 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cl-].[Cl-].C1CC[S+](C1)Cc2ccc(C[S+]3CCCC3)cc2
Zastosowanie
Poly(p-phenylene vinylene) precursor.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Aldrichimica Acta, 25, 38-38 (1992)