Merck
376981
Sigma-Aldrich
3-Ethyl-2-methylbenzoxazolium iodide
technical grade
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12INO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
289.11
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
technical grade
mp
197 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[I-].CC[n+]1c(C)oc2ccccc12
InChI
1S/C10H12NO.HI/c1-3-11-8(2)12-10-7-5-4-6-9(10)11;/h4-7H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
UZWYLWSUBQEUMC-UHFFFAOYSA-M
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)