Kluczowe dokumenty
375543
[1,2,3,4-Tetrakis(methoxycarbonyl)-1,3-butadiene-1,4-diyl]palladium(II)
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H12O8Pd
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
390.64
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
207 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)C1=C(C(=O)OC)C(C(=O)OC)=C([Pd]1)C(=O)OC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)