Merck
374326
Sigma-Aldrich
2,5-Diphenyl-1,6,6aλ4-trithiapentalene
97%
Synonim(y):
2,5-Diphenyl[1,2]dithiolo[1,5-b][1,2]dithiole-7-SIV
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H12S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
312.47
Beilstein:
19419
Numer MDL:
Próba
97%
ciąg SMILES
c1ccc(cc1)-c2cc3cc(ss3s2)-c4ccccc4
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)