Merck
374105
Sigma-Aldrich
N,N′-Di-p-tosyl-1,3-diaminopropane
97%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3C6H4SO2NHCH2)2CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
382.50
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
150-152 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NCCCNS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3