Merck
373648
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-nitrobutyrate
96%
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5CH(NO2)CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.423 (lit.)
bp
82-83 °C/8 mmHg (lit.)
gęstość
1.096 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)C(CC)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H11NO4/c1-3-5(7(9)10)6(8)11-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
IENPWWUIYXMCJY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-nitrobutynian etylu jest 2-nitroetylowym estrem kwasu masłowego. Opisano syntezę α-nitrobutyratu etylu z α-bromomaślanu etylu.[1]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
186.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
86 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ethyl α-Nitrobutyrate.
Kornblum N and Blackwood RK.
Organometallic Syntheses, 44-44 (1957)