Merck
37342
Sigma-Aldrich
(1R,2S)-cis-1,2-Dihydro-1,2-naphthalenediol
≥98.0%
Synonim(y):
(1R-cis)-1,2-Dihydro-1,2-naphthalenediol, (1R,2S)-cis-1,2-Dihydro-1,2-dihydroxynaphthalene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.19
Beilstein:
1909468
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98.0%
aktywność optyczna
[α]20/D +242±5°, c = 1% in chloroform stab. with amylenes
mp
121-127 °C (lit.)
136-139 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O[C@H]1C=Cc2ccccc2[C@H]1O
InChI
1S/C10H10O2/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)12/h1-6,9-12H/t9-,10+/m0/s1
Klucz InChI
QPUHWUSUBHNZCG-VHSXEESVSA-N
Inne uwagi
Chiral building block for preparing both enantiomers of 1,2-epoxy-1,2,3,4-tetrahydro- naphthalene
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Débora Maria Abrantes Costa et al.
Protein expression and purification, 132, 50-59 (2017-01-17)
The second enzyme of the naphthalene degradation pathway in Pseudomonas putida G7 is NahB, a dehydrogenase that converts cis-1,2-dihydroxy-1,2-dihydronaphthalene to 1,2-dihydroxynaphthalene. We report the cloning, optimization of expression, purification, kinetic studies and preliminary structural characterization of the recombinant NahB. The
A.J. Blacker et al.
PCT Int. Appl. 94, 19338 null