Merck
373281
Sigma-Aldrich
Platinum-rhodium alloy
Rhodium 6 %
Synonim(y):
Pt41Rh5
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
thermocouple grade
Postać
wire
skład
Rhodium, 6%
Średnica
0.51 mm
ciąg SMILES
[Rh].[Pt]
InChI
1S/Pt.Rh
Klucz InChI
PXXKQOPKNFECSZ-UHFFFAOYSA-N
Ilość
2.1 g = 50 cm
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)