372714
2,6-Dimethoxypyridine-3-carboxylic acid
99%
Synonim(y):
2,6-Dimethoxynicotinic acid
About This Item
Próba
99%
mp
140-144 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc(C(O)=O)c(OC)n1
InChI
1S/C8H9NO4/c1-12-6-4-3-5(8(10)11)7(9-6)13-2/h3-4H,1-2H3,(H,10,11)
Klucz InChI
SDJQZCSCHUIITF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- [SnCy3-(DMNI)]
- [SnCy3(BZDO)]
- [SnCy3(DMFU)]
- [SnPh2-(BZDO)2]
- [Ti(η5-C5H5)2(DMP-κO)2]
- [Ti(η5-C5H4Me)2(DMP-κO)2]
- [Ti(η5-C5H4SiMe3)(η5-C5H5)(DMP-κO)2
- [Ti(η5-C5Me5)(DMP-κ2O,O′)3]
- [SnMe3(μ-DMP-κO:κO′)]∞
- [GatBu2(μ-DMP-κO:κO′)]2
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3