This product is supplied as a neat or pure liquid with a density of 0.94 g/mL and a molecular weight of 262.43 g/mol. The product is not tested for purity, however for practical purposes, the concentration may be considered 100%. Based on the molecular weight, density, and 100% purity, the calculated molar concentration is approximately 3.58M.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 330,00 zł 247,50 zł |
Informacje o tej pozycji
247,50 zł
Cena katalogowa330,00 złZaoszczędź 25%form
viscous liquid
Quality Segment
refractive index
n
bp
310-335 °C (lit.)
density
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C18H30O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-17-13-15-18(19)16-14-17/h13-16,19H,2-12H2,1H3
InChI key
KJWMCPYEODZESQ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Ar(24208)
General description
Application
Catalyst for studies of thermal and thermomechanical behavior of novel cyanate ester homopolymers and copolymers
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description 98% | description technical grade, 90% | description 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| refractive index n | refractive index n | refractive index n | refractive index n |
| form viscous liquid | form - | form - | form liquid |
| density 0.94 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.925 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.72 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.929 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 310-335 °C (lit.) | bp 174-176 °C (lit.) | bp 82 °C (lit.) | bp 87-88 °C/6 mmHg (lit.) |
| Gene Information rat ... Ar(24208) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
signalword
Danger
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - ED ENV 1 - ED HH 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
27193-86-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the concentration of the product please?