Merck
371874
Sigma-Aldrich
2-Chloro-2,2-difluoroacetamide
99%
About This Item
Wzór liniowy:
ClCF2CONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.49
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Próba
99%
mp
79-81 °C (lit.)
ciąg SMILES
NC(=O)C(F)(F)Cl
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)