Kluczowe dokumenty
371858
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-9H-pyrido[3,4-b]indole hydrochloride
97%
About This Item
Próba
97%
mp
288-290 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[H].COc1ccc2[nH]c3CNCCc3c2c1
InChI
1S/C12H14N2O.ClH/c1-15-8-2-3-11-10(6-8)9-4-5-13-7-12(9)14-11;/h2-3,6,13-14H,4-5,7H2,1H3;1H
Klucz InChI
KRMJEIDSHZEQHJ-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)