Merck
371726
Sigma-Aldrich
5-(4-Carboxy-2-nitrophenoxy)isophthalic acid
98%
About This Item
Wzór liniowy:
HO2CC6H3(NO2)OC6H3-1,3-(CO2H)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
347.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc(Oc2cc(cc(c2)C(O)=O)C(O)=O)c(c1)[N+]([O-])=O
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)