Merck
371637
Sigma-Aldrich
3-(Carboxymethyl)benzothiazolium bromide
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H8BrNO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
274.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
96%
Formularz
solid
mp
250 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[Br-].OC(=O)C[n+]1csc2ccccc12
InChI
1S/C9H7NO2S.BrH/c11-9(12)5-10-6-13-8-4-2-1-3-7(8)10;/h1-4,6H,5H2;1H
Klucz InChI
UEINBJHBQWSAHA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-(Carboxymethyl)benzothiazolium bromide, a halogenated building block, is a thiazole derivative.3-(Carboxymethyl)benzothiazolium bromide (3-(carboxymethyl)-2-methylbenzothiazolium bromide) is a benzothiazolium salt. Synthesis of 3-(carboxymethyl)benzothiazolium bromide has been reported. It can be prepared by reacting 2-methylbenzothiazole with bromoacetic acid.
Zastosowanie
3-(Carboxymethyl)benzothiazolium bromide may be used in the synthesis of novel semisquarylium dye, via reaction with 3,4-dibutoxy-3-cyclobutene-1,2-dione.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Aggregation behavior of water soluble bis (benzothiazolylidene) squaraine derivatives in aqueous media.
Das S, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 100(43), 17310-17315 (1996)
A benzothiazole-based semisquarylium dye suitable for highly selective Hg2+ sensing in aqueous media.
Bae J-S, et al.
Dyes and Pigments, 83(3), 324-327 (2009)