Merck
371610
Sigma-Aldrich
3-[Bis(glycidyloxymethyl)methoxy]-1,2-propanediol
technical grade
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H22O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.30
Numer MDL:
klasa czystości
technical grade
ciąg SMILES
OCC(O)COC(COCC1CO1)COCC2CO2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)