Merck
371467
Sigma-Aldrich
2,3-Diphenyl-1,4-diazaspiro[4.5]deca-1,3-diene
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H20N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
288.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
mp
106-108 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1CCC2(CC1)N=C(c3ccccc3)C(=N2)c4ccccc4
InChI
1S/C20H20N2/c1-4-10-16(11-5-1)18-19(17-12-6-2-7-13-17)22-20(21-18)14-8-3-9-15-20/h1-2,4-7,10-13H,3,8-9,14-15H2
Klucz InChI
GTITYRBBAAHJEH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,3-Diphenyl-1,4-diazaspiro[4.5]deca-1,3-diene is a heterocyclic building block. Voltammetric reduction of 2,3-diphenyl-1,4-diazaspiro[4.5]deca-1,3-diene using dissolving-metals has been reported.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Comparison of Birch with electrochemical reduction of 2, 3-diphenyl-1, 4-diazaspiro [4.5] deca-1, 3-diene.
Zhou Y, et al.
Electrochemical Communications, 12(11), 1493-1497 (2010)