Kluczowe dokumenty
370584
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
99%
About This Item
Wzór liniowy:
(CF3)2C6H3CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
mp
109-111 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc(cc1C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H4F6O2/c10-8(11,12)4-1-2-5(7(16)17)6(3-4)9(13,14)15/h1-3H,(H,16,17)
Klucz InChI
JTOIZLCQNWWDCN-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?