Merck
370002
Sigma-Aldrich
7,7,9,9-Tetramethyl-1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decane-2-methanol
≥95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H23NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥95%
mp
136-139 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1(C)CC2(CC(C)(C)N1)OCC(CO)O2
InChI
1S/C12H23NO3/c1-10(2)7-12(8-11(3,4)13-10)15-6-9(5-14)16-12/h9,13-14H,5-8H2,1-4H3
Klucz InChI
MWQYHQBSFLBACS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
7,7,9,9-tetrametylo-1,4-dioksa-8-azaspiro[4.5]dekano-2-metanol, pochodna piperydonu, jest heterocyklicznym blokiem budulcowym.
Zastosowanie
7,7,9,9-tetrametylo-1,4-dioksa-8-azaspiro[4.5]dekano-2-metanol może być stosowany w syntezie chemicznej.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)