Przejdź do
369705
Poly(4-tert-butylstyrene)
average Mw 50,000-100,000
Synonim(y):
PTBS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
603,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH2CH[C6H4C(CH3)3]]n
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
MDL number:
603,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
mol wt
average Mw 50,000-100,000
SMILES string
CC(C)(C)c1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C12H16/c1-5-10-6-8-11(9-7-10)12(2,3)4/h5-9H,1H2,2-4H3
InChI key
QEDJMOONZLUIMC-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
553468ALD0028808057
form
solid
form
solid
form
solid
form
tablet
mol wt
average Mw 50,000-100,000
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)