Merck
369446
Sigma-Aldrich
1,5-Diisocyanato-2-methylpentane
98%
Synonim(y):
1,5-Diisocyanato-2-methylpentane, 2-Methylpentane-1,5-diisocyanate
About This Item
Wzór liniowy:
OCN(CH2)3CH(CH3)CH2NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.19
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.455 (lit.)
gęstość
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(CCCN=C=O)CN=C=O
InChI
1S/C8H12N2O2/c1-8(5-10-7-12)3-2-4-9-6-11/h8H,2-5H2,1H3
Klucz InChI
AHBNSOZREBSAMG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)