Merck
369098
3-Chloro-4-fluorobenzoic acid
95%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClC6H3(F)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.56
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
95%
Pozwól nam pomóc
InChI
1S/C7H4ClFO2/c8-5-3-4(7(10)11)1-2-6(5)9/h1-3H,(H,10,11)
SMILES string
OC(=O)c1ccc(F)c(Cl)c1
InChI key
PKTSBFXIHLYGEY-UHFFFAOYSA-N
assay
95%
mp
133-135 °C (lit.)
Quality Level
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and Herbicidal Activity of 3-Chloro-4-fluorobenzoylthiourea [J].
Chang-chun LIU.
Chemical World, 3, 010-010 (2006)