Merck
369055
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-fluoroaniline
97%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H3(F)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Postać
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.583 (lit.)
tw
221 °C (lit.)
gęstość
1.67 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1ccc(F)cc1Br
InChI
1S/C6H5BrFN/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3H,9H2
Klucz InChI
YLMFXCIATJJKQL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Bromo-4-fluoroaniline is an aryl fluorinated building block.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
219.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
104 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
An efficient synthesis of enantiomerically pure aromatic-fused N-containing heterocycles from common chiral aziridines.
Chan Kim J, et al.
Tetrahedron, 66(40), 8108-8114 (2010)
Synthesis of fluorescent tetracyclic lactams by a ?one pot? three steps palladium-catalyzed borylation, Suzuki coupling (BSC) and lactamization: DNA and polynucleotides binding studies.
Queiroz M-JRP, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 190(1), 45-52 (2007)
Fatma K Abdel-Wadood et al.
Archiv der Pharmazie, 347(2), 142-152 (2014-01-01)
2-Bromo-4-fluoroaniline (1) was condensed with ethyl 2-cyano-3-ethoxyacrylate (2) in ethanol to afford 3, which upon refluxing in paraffin oil at 250°C gave 8-bromo-3-cyano-6-fluoroquinoline-4(1H)-one (4). Then, compound 4 was taken as a versatile building block that allows the synthesis of thieno[3,2-c]quinoline