Merck
369039
Sigma-Aldrich
4,4′-Diphenyltetrathiafulvalene
technical grade
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H12S4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
356.55
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
technical grade
Formularz
solid
mp
204-206 °C (lit.)
ciąg SMILES
S1C=C(S\C1=C2\SC=C(S2)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C18H12S4/c1-3-7-13(8-4-1)15-11-19-17(21-15)18-20-12-16(22-18)14-9-5-2-6-10-14/h1-12H/b18-17-
Klucz InChI
UXYULNILNJCKTO-ZCXUNETKSA-N
Opis ogólny
4,4′-difenylotetratiafulwalen (DPTTF) jest heterocyklicznym blokiem budulcowym. Opisano tworzenie dwuskładnikowej monowarstwy samoorganizującej się (SAM) cząsteczek DPTTF i n-tetradekanu z okresowymi pasmowymi strukturami separacji faz na wysoce zorientowanej powierzchni grafitu pirolitycznego. Przygotowano nanocząstki złota pokryte DPTTF o średnicy od 3 do 5 nm. Opisano badania FT-SERS DPTTF zaadsorbowanego na chemicznie osadzonych warstwach srebra i wzbudzonego promieniowaniem bliskiej podczerwieni.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Miao Zhao et al.
Nanotechnology, 20(42), 425301-425301 (2009-09-26)
We report the formation of a binary-component self-assembled monolayer (SAM) comprising 4,4'-diphenyltetrathiafulvalene (DP-TTF) and n-tetradecane (n-C(14)H(30)) molecules with periodic strip-like phase separation structures on a highly oriented pyrolytic graphite (HOPG) surface. Scanning tunneling microscopy (STM) imaging reveals that ordered DP-TTF
Resmi et al.
Journal of colloid and interface science, 217(2), 395-402 (1999-09-02)
4,4'-Diphenyltetrathiafulvalene (DPTTF) capped gold nanoparticles of 3- to 5-nm diameter have been prepared and their thermal stability has been investigated by variable temperature FT-IR spectroscopy. The DPTTF molecules at the cluster surface undergo charge-transfer complexation with C(60) to form Au/DPTTF.C(60).
SERS studies on tetrathiafulvalene, diphenyltetrathiafulene and octahydrodibenzotetrathiafulvalene.
Joy VT and. Srinivasan TKK.
Chemical Physics Letters, 328(1), 221-226 (2000)