Merck
368768
Sigma-Aldrich
Hexakis(benzylthio)benzene
97%
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5CH2S)6C6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
811.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
125-127 °C (lit.)
ciąg SMILES
C(Sc1c(SCc2ccccc2)c(SCc3ccccc3)c(SCc4ccccc4)c(SCc5ccccc5)c1SCc6ccccc6)c7ccccc7
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)