Merck
368652
Sigma-Aldrich
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate
99%
Synonim(y):
1-Isopropyl-2,2-dimethyltrimethylene diisobutyrate
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH[O2CCH(CH3)2]C(CH3)2CH2O2CCH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
286.41
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Próba
99%
temp. samozapłonu
795 °F
granice wybuchowości
0.48 %, 172 °F
3.1 %, 230 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.434 (lit.)
bp
280 °C (lit.)
mp
−70 °C (lit.)
gęstość
0.941 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)C(OC(=O)C(C)C)C(C)(C)COC(=O)C(C)C
InChI
1S/C16H30O4/c1-10(2)13(20-15(18)12(5)6)16(7,8)9-19-14(17)11(3)4/h10-13H,9H2,1-8H3
Klucz InChI
OMVSWZDEEGIJJI-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)