Merck
368555
Sigma-Aldrich
3-Butenyl chloroformate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
ClCO2CH2CH2CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.56
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.428 (lit.)
tw
85-86 °C/8.8 mmHg (lit.)
gęstość
1.087 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClC(=O)OCCC=C
InChI
1S/C5H7ClO2/c1-2-3-4-8-5(6)7/h2H,1,3-4H2
Klucz InChI
KLDLHTWQLPMOGM-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
95.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
35 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter