Merck
368369
Sigma-Aldrich
Methyl (E)-4-chloro-3-methoxy-2-butenoate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
ClCH2C(OCH3)=CHCO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.59
Beilstein:
5376618
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.484 (lit.)
gęstość
1.21 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)\C=C(/CCl)OC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)