Merck
368180
Sigma-Aldrich
N-Benzyltrimethylsilylamine
96%
Synonim(y):
Benzylamino-trimethylsilane, N-(Trimethylsilyl)benzylamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H17NSi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.33
Beilstein:
2205626
Numer MDL:
Próba
96%
gęstość
0.901 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)NCc1ccccc1