Kluczowe dokumenty
367893
2-(Methanesulfonyl)ethyl succinimidyl carbonate
98%
Synonim(y):
N-[2-(Methylsulfonyl)ethoxycarbonyloxy]succinimide, MSC-ONSu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H11NO7S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
115-118 °C (lit.)
ciąg SMILES
CS(=O)(=O)CCOC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?