Merck
367397
(1-Aminopropyl)phosphonic acid
98%
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H10NO3P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.09
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
InChI
1S/C3H10NO3P/c1-2-3(4)8(5,6)7/h3H,2,4H2,1H3,(H2,5,6,7)
SMILES string
CCC(N)P(O)(O)=O
InChI key
DELJNDWGTWHHFA-UHFFFAOYSA-N
assay
98%
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)