Merck
367338
Sigma-Aldrich
trans-4-Decenal
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.25
Beilstein:
4230058
Numer MDL:
Próba
95%
zanieczyszczenia
2-3% cis isomer
ciąg SMILES
CCCCC\C=C\CCC=O
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)