Merck
367125
Sigma-Aldrich
3-(N,N-Dimethyloctadecylammonio)propanesulfonate
98%
Synonim(y):
3-(N,N-Dimethylstearylammonio)propanesulfonate, 3-(Stearyl-dimethylammonio)propanesulfonate, N-Octadecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate, SB3-18, Stearyl sulfobetaine
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)17N+(CH3)2CH2CH2CH2SO3-
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
419.71
Beilstein:
4152035
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Próba
98%
mp
257-260 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N](C)(C)CCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C23H49NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-24(2,3)22-20-23-28(25,26)27/h4-23H2,1-3H3
Klucz InChI
DIROHOMJLWMERM-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)