Merck
365343
Sigma-Aldrich
2-Pentyl-2-cyclopenten-1-one
95%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4C5H5(=O)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.23
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.473 (lit.)
tw
114-116 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCC1=CCCC1=O
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
204.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
96 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves