Merck
364878
Sigma-Aldrich
1-Bromocarbonyl-1-methylethyl acetate
≥95.0%
Synonim(y):
α-Acetoxyisobutyryl bromide, 2-Acetoxy-2-methylpropionyl bromide
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COOC(CH3)2COBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.04
Beilstein:
2432585
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥95.0%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.457 (lit.)
bp
75-77 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
1.431 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=O)OC(C)(C)C(Br)=O
InChI
1S/C6H9BrO3/c1-4(8)10-6(2,3)5(7)9/h1-3H3
Klucz InChI
OOKAXSHFTDPZHP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1-Bromocarbonyl-1-methylethyl acetate (α-Acetoxyisobutyryl bromide) participates in the conversion of adenosine to trans-3′(2′)-bromo-2′(3′)-acetates, via glycosyl cleavage.
Zastosowanie
1-Bromocarbonyl-1-methylethyl acetate (α-Acetoxyisobutyryl bromide) may be used:
  • in the chemoenzymatic synthesis of (1R,2S)-1,2-epoxy-1,2-dihydroacridine (acridine 1,2-oxide)
  • in the synthesis of protected 3′-deoxyadenosine and 3′-deoxyguanosine
  • as reagent for deoxygenation of vicinal diols, as well as in the preparation of 2′,3′-dideoxycytidine and other dideoxy and deoxynucleosides from the corresponding ribo series.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Aldrichimica Acta, 23, 83-83 (1990)
Biphenyl dioxygenase-catalysed cis-dihydroxylation of tricyclic azaarenes: chemoenzymatic synthesis of arene oxide metabolites and furoquinoline alkaloids.
Boyd DR, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 3(27), 10944-10955 (2013)
Efficient synthesis of protected 3'-deoxyadenosine and 3'-deoxyguanosine from adenosine and guanosine.
Cui Z, et al.
Tetrahedron Letters, 42(4), 561-563 (2001)
A mild conversion of vicinal diols to alkenes. Efficient transformation of ribonucleosides into 2'-ene and 2t', 3'-dideoxynucleosides.
Robins MJ, et al.
Tetrahedron Letters, 25(4), 367-370 (1984)