Kluczowe dokumenty
364541
(R)-(−)-Dihydro-5-(p-tolylsulfonyloxymethyl)-2(3H)-furanone
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H14O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]22/D −45°, c = 1 in chloroform
mp
85-88 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@H]2CCC(=O)O2
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?