Merck
363286
Sigma-Aldrich
4-(4-Methoxyphenylamino)benzenediazonium hydrogensulfate
97%
Synonim(y):
4-(4-Methoxyanilino)benzenediazonium sulfate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H4NHC6H4N2HSO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
323.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
160 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
OS([O-])(=O)=O.COc1ccc(Nc2ccc(cc2)[NH+]=N)cc1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)