Merck
363189
Sigma-Aldrich
2-Bromobenzyl succinimidyl carbonate
97%
Synonim(y):
N-(2-Bromobenzyloxycarbonyloxy)succinimide, Z(2-Br)-OSu, Z(2-Br)-OSu, N-(2-Bromobenzyloxycarbonyloxy)succinimide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H10BrNO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
328.12
Beilstein:
3623239
Numer MDL:
Próba
97%
ciąg SMILES
Brc1ccccc1COC(=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C12H10BrNO5/c13-9-4-2-1-3-8(9)7-18-12(17)19-14-10(15)5-6-11(14)16/h1-4H,5-7H2
Klucz InChI
SZDNRTVADOCWKU-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)