Merck
362867
Sigma-Aldrich
2-(3-Methyl-3-nitrobutyl)-1,3-dioxolane
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H15NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.454 (lit.)
tw
98-99 °C/1 mmHg (lit.)
gęstość
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(CCC1OCCO1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H15NO4/c1-8(2,9(10)11)4-3-7-12-5-6-13-7/h7H,3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
ONLCLPRCWSOGPM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-(3-Methyl-3-nitrobutyl)-1,3-dioxolane may be used in the preparation of spin trap reagent, dimethyl-Δ′-pyrroline-1-oxide (DMPO).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
W A Pryor et al.
Environmental health perspectives, 16, 161-176 (1976-08-01)
The technique of spin trapping has been applied to the gas phase of cigarette smoke to identify and quantify the radicals present. It was found that radicals could be trapped only if the smoke was filtered. Three spin traps were