Kluczowe dokumenty
362840
Sigma-Aldrich
Refill packing, for Labclear gas filters
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.51
Opis ogólny
Contains enough Drierite/13X molecular sieves mixture for two 200 g or one 400 g refill of Labclear refillable gas filters.
Informacje prawne
Drierite is a trademark of W.A. Hammond Drierite Co., LTD
Labclear is a trademark of Labclear
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)