Merck
362689
Sigma-Aldrich
Triphenyl(vinyl)silane
98%
Synonim(y):
(Triphenylsilyl)ethylene, Ethenyltriphenylsilan, Vinyltriphenylsilane
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5)3SiCH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
286.44
Beilstein:
913423
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
68-70 °C (lit.)
ciąg SMILES
C=C[Si](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H18Si/c1-2-21(18-12-6-3-7-13-18,19-14-8-4-9-15-19)20-16-10-5-11-17-20/h2-17H,1H2
Klucz InChI
OVOIHGSHJGMSMZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3