Merck
362409
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-fluoro-5-methylaniline
99%
Synonim(y):
6-Chloro-4-fluoro-m-toluidine
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H2(F)(CH3)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.59
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
mp
70-73 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cc(N)c(Cl)cc1F
InChI
1S/C7H7ClFN/c1-4-2-7(10)5(8)3-6(4)9/h2-3H,10H2,1H3
Klucz InChI
OXINUINVVAJJSE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)