Merck
362379
Sigma-Aldrich
Methyl trans-3-methoxyacrylate
97%
Wybierz wielkość
100 ML
385,00 zł
385,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
385,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OCH=CHCO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.12
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
385,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.451 (lit.)
bp
56 °C/18 mmHg (lit.)
gęstość
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ether
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CO\C=C\C(=O)OC
InChI
1S/C5H8O3/c1-7-4-3-5(6)8-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+
Klucz InChI
AUTCCPQKLPMHDN-ONEGZZNKSA-N
Zastosowanie
Methyl trans-3-methoxyacrylate may be used in the preparation of:
  • 5- hydroxyquinolines[1]
  • 7-hydroxyquinolines[1]
  • methyl 5-methoxyquinoline-3-carboxylate[1]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
145.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
63 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pierre Bohn et al.
Organic & biomolecular chemistry, 7(12), 2612-2618 (2009-06-09)
This work deals with the design of a bio-oxidisable prodrug strategy for the development of new central selective acetylcholinesterase inhibitors. This prodrug approach is expected to reduce peripheral anticholinesterase activity responsible for various side effects observed with presently marketed AChE