Merck
362344
Sigma-Aldrich
2,5-Diethoxytetrahydrofuran,mixture of isomers
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H16O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.21
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.419 (lit.)
tw
167-174 °C (lit.)
gęstość
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC1CCC(OCC)O1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)