Merck
362158
Sigma-Aldrich
4-Phenyl-1-propylpyridinium iodide
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H18IN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
327.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Próba
97%
mp
144-146 °C (lit.)
ciąg SMILES
[I-].CCC[n+]1ccc(cc1)-c2ccccc2
Ostrzeżenie
Analog of MPTP metabolite. MPTP causes a severe and irreversible Parkinsonism condition in humans and monkeys!