Merck
360902
Sigma-Aldrich
Ethyl trimethylsilyl malonate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
H3CCH2OCOCH2COOSi(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.30
Beilstein:
3082383
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.416 (lit.)
bp
75 °C/0.5 mmHg (lit.)
gęstość
1 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCOC(=O)CC(=O)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H16O4Si/c1-5-11-7(9)6-8(10)12-13(2,3)4/h5-6H2,1-4H3
Klucz InChI
PVXMKQLVICGFSI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Malonian trimetylosililowy etylu jest estrem.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
122.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
50 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)