Merck
360848
Sigma-Aldrich
(Z)-2-Amino-α-[1-(tert-butoxycarbonyl)-1-methylethoxyimino]-4-thiazoleacetic acid
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H19N3O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
329.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
180 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)C(C)(C)O\N=C(/C(O)=O)c1csc(N)n1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)